Anti-EGFR (Ab-1) (528) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 528]
Fournisseur: Oncogene
GR01-100EA 705 EUR InStock
GR01-100
Anti-EGFR (Ab-1) (528) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 528]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EGFR (Ab-1) (528)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité