Anti-EGFR (Ab-3) (225) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 225]
Fournisseur: Oncogene
GR13L-100EA 801 EUR InStock
GR13L-100
Anti-EGFR (Ab-3) (225) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 225]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EGFR (Ab-3) (225)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité