Anti-PCNA (Ab-1) (PC10) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PC10]
Fournisseur: Oncogene
NA03-200EA 744 EUR InStock
NA03-200
Anti-PCNA (Ab-1) (PC10) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PC10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PCNA (Ab-1) (PC10)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité