Anti-Neurofilament H (SMI-31) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
NE1022-100EA 762 EUR InStock
NE1022-100
Anti-Neurofilament H (SMI-31) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Neurofilament H (SMI-31)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité