Anti-His-Tag Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
OB05-100EA 840 EUR InStock
OB05-100
Anti-His-Tag Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: His-Tag (His-Tag)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité