Anti-p53 (Ab-12) (Pantropic) (DO-7) Mouse Monoclonal Antibody [clone: DO-7]
Fournisseur: Oncogene
OP140-100EA 847 EUR InStock
OP140-100
Anti-p53 (Ab-12) (Pantropic) (DO-7) Mouse Monoclonal Antibody [clone: DO-7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: p53 (Ab-12) (Pantropic) (DO-7)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité