Anti-DeltaNp73 (38C674) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
OP181-100EA 762 EUR InStock
OP181-100
Anti-DeltaNp73 (38C674) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DeltaNp73 (38C674)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité