Anti-BRCA1 (Ab-1) (MS110) Mouse Monoclonal Antibody [clone: MS110]
Fournisseur: Oncogene
OP92-100EA 762 EUR InStock
OP92-100
Anti-BRCA1 (Ab-1) (MS110) Mouse Monoclonal Antibody [clone: MS110]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BRCA1 (Ab-1) (MS110)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité