Anti-mTOR/FRAP (Ab-2) (22C2) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
OP97-100EA 762 EUR InStock
OP97-100
Anti-mTOR/FRAP (Ab-2) (22C2) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: mTOR/FRAP (Ab-2) (22C2)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité