Anti-ATM (Ab-3) (819-844) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
PC116-100EA 744 EUR InStock
PC116-100
Anti-ATM (Ab-3) (819-844) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATM (Ab-3) (819-844)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité