Anti-p53 (Ab-7) (Pantropic) Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
PC35-1EA 868 EUR InStock
PC35-1
Anti-p53 (Ab-7) (Pantropic) Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: p53 (Ab-7) (Pantropic)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité