Anti-MLH1 (Ab-2) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
PC56-100EA 762 EUR InStock
PC56-100
Anti-MLH1 (Ab-2) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MLH1 (Ab-2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité