Anti-FOS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 34E4]
Fournisseur: Oncogene
ST1029-1EA 934 EUR InStock
ST1029-1
Anti-FOS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 34E4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOS (FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: monoclonal
Clone: 340000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité