Anti-TIAM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
ST1070-50EA 441 EUR InStock
ST1070-50
Anti-TIAM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TIAM1 (T-cell lymphoma invasion and metastasis 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité