Anti-AHA1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB11140EA 391 EUR InStock
QEDB11140
Anti-AHA1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AHA1 (AHA1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité