Anti-DNA/RNA Oxidative Damage Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB12501EA 364 EUR InStock
QEDB12501
Anti-DNA/RNA Oxidative Damage Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DNA/RNA Oxidative Damage
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité