Anti-Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB14501EA 405 EUR InStock
QEDB14501
Anti-Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Immunoglobulin
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité