Anti-Lipoteichoic acid Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB15711EA 590 EUR InStock
QEDB15711
Anti-Lipoteichoic acid Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Lipoteichoic acid
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité