Anti-Transmissible Gastroenteritis Virus Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB18001EA 405 EUR InStock
QEDB18001
Anti-Transmissible Gastroenteritis Virus Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Transmissible Gastroenteritis Virus
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité