Anti-Raspberry Bushy Dwarf Virus Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB18701EA 526 EUR InStock
QEDB18701
Anti-Raspberry Bushy Dwarf Virus Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Raspberry Bushy Dwarf Virus
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité