Anti-F12 Mouse monoclonal antibody unconjugated
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB19801EA 539 EUR InStock
QEDB19801
Anti-F12 Mouse monoclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: F12 (coagulation factor XII (Hageman factor))
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité