Anti-RASSF5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB34010EA 433 EUR InStock
QEDB34010
Anti-RASSF5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RASSF5 (Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité