Anti-CKAP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB34032EA 283 EUR InStock
QEDB34032
Anti-CKAP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CKAP5 (cytoskeleton associated protein 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité