Anti-ANO1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB34036EA 433 EUR InStock
QEDB34036
Anti-ANO1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ANO1 (anoctamin 1, calcium activated chloride channel)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité