Anti-Insulin Growth Factor-1 Receptor (IGF-1R) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB35101EA 376 EUR InStock
QEDB35101
Anti-Insulin Growth Factor-1 Receptor (IGF-1R) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Insulin Growth Factor-1 Receptor (IGF-1R)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité