Anti-Glucocorticoid Receptor Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB36101EA 513 EUR InStock
QEDB36101
Anti-Glucocorticoid Receptor Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glucocorticoid Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité