Anti-S100A1 Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB56201EA 230.98 EUR InStock
QEDB56201
Anti-S100A1 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S100A1 (S100 calcium binding protein A1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité