Anti-MAPK1/3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB56255EA 237 EUR InStock
QEDB56255
Anti-MAPK1/3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAPK1/3 (mitogen-activated protein kinase 1/3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité