Anti-Bassoon Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB56495EA 482 EUR InStock
QEDB56495
Anti-Bassoon Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Bassoon
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité