Anti-ADAM22 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB56528EA 492 EUR InStock
QEDB56528
Anti-ADAM22 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ADAM22 (ADAM metallopeptidase domain 22)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: cytoplasmic domain
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité