Anti-Pannexin-2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB56543EA 492 EUR InStock
QEDB56543
Anti-Pannexin-2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Pannexin-2
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité