Anti-mGluR1/5 Glutamate Receptor Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB56545EA 492 EUR InStock
QEDB56545
Anti-mGluR1/5 Glutamate Receptor Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: mGluR1/5 Glutamate Receptor
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité