Anti-Lead Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB60001EA 424 EUR InStock
QEDB60001
Anti-Lead Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Lead
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité