Anti-PSE1/Ku Protein Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: QED Bioscience
QEDB70104EA 424 EUR InStock
QEDB70104
Anti-PSE1/Ku Protein Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PSE1/Ku Protein
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité