Anti-CCNB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK100-401-152EA 783 EUR InStock
ROCK100-401-152
Anti-CCNB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody is suitable for use in ELISA, immunoblotting, immunoprecipitation and other immuno-logical methods requiring high titer and specificity.   Specific conditions for reactivity and detection of Cyclin B1 should be optimized by the researcher.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:1000; Immunoprecipitation: 1:100;
Type: Primary
Antigen: CCNB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité