Anti-CCNT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK100-401-158EA 783 EUR InStock
ROCK100-401-158
Anti-CCNT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Suitable for ELISA, immunoprecipitation, immunochemistry, immunoblotting and other immunological methods requiring high titer and specificity.  Anti-Cyclin T1 is suitable for the detection by immunoblot of human, Rat and mouse Cyclin T1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000 - 1:5000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000; Immunoprecipitation: 1:100;
Type: Primary
Antigen: CCNT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité