Anti-CIITA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK100-401-249EA 783 EUR InStock
ROCK100-401-249
Anti-CIITA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For immunoblotting a 1:500 dilution is recommended. Researchers should determine optimal titers for other applications.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:3000;
Type: Primary
Antigen: CIITA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité