Anti-PIK3CD Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK100-401-862EA 783 EUR InStock
ROCK100-401-862
Anti-PIK3CD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody has been tested for use in ELISA, western blotting and immunoprecipitation.  Reactivity in other immunoassays is unknown.  A mouse whole cell splenic lysate is suitable for use as a positive control.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:4000 - 1:20000; Western Blot: 1:5000;
Type: Primary
Antigen: PIK3CD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité