Anti-GOX Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK100-4137EA 1950 EUR InStock
ROCK100-4137
Anti-GOX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Glucose Oxidase Antibody has been assayed against 1.0 µg of Glucose Oxidase (Aspergillus niger) in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG (H&L) (Rabbit) and ABTS (2,2’-azino-bis-(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid))
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:3000
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Primary
Antigen: GOX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Aspergillus niger
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité