Anti-NFKBIA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK100-4167CEA 783 EUR InStock
ROCK100-4167C
Anti-NFKBIA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-IkBa Antibody is suitable for western blotting, ELISA, and IHC. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated below.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Type: Primary
Antigen: NFKBIA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité