Anti-XDH Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK100-4183EA 1950 EUR InStock
ROCK100-4183
Anti-XDH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Primary Rabbit Anti-XANTHINE OXIDASE (Buttermilk) Reacts with Pan
Recommended Dilutions: ELISA: 1:50000 - 1:200,000; Western Blot: 1:5000 - 1:20000;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Primary
Antigen: XDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité