Anti-NFKB p52 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK100-4185EA 783 EUR InStock
ROCK100-4185
Anti-NFKB p52 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This product was assayed by immunoblot and found to be reactive against Human NFKB2 p52 at a dilution of 1:1000 followed by reaction with Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG (H&L) (Goat).
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:3000;
Type: Primary
Antigen: NFKB p52
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité