Anti-TNFA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK109-401-306EA 1950 EUR InStock
ROCK109-401-306
Anti-TNFA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Primary Rabbit Anti-Human TNF alpha Reacts with Human
Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000 - 1:5000; Western Blot: 1:500 - 1:2000;
Type: Primary
Antigen: TNFA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Primate
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité