Anti-CSF2 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 7A11]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK109-401-314EA 1950 EUR InStock
ROCK109-401-314
Anti-CSF2 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 7A11]
Anticorps
This antiserum against Human GM-CSF has been tested for use in neutralizations, ELISA and immunoblotting. Reactivity is also expected in neutralizations and radioimmunoassay.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000 - 1:5000; Western Blot: 1:500 - 1:2000;
Type: Primary
Antigen: CSF2
Clonality: Monoclonal
Clone: 7A11
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité