Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKN1A Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: WA-1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK200-301-171EA 798 EUR InStock
ROCK200-301-171
Anti-CDKN1A Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: WA-1]
Anticorps
Primary Mouse Anti-p21/WAF1 Reacts with Human

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunoprecipitation: 1:100;

Type: Primary
Antigen: CDKN1A
Clonality: Polyclonal
Clone: WA-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité