Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LEFTY2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 7C5G1H6H10]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK200-301-279EA 798 EUR InStock
ROCK200-301-279
Anti-LEFTY2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 7C5G1H6H10]
Anticorps
This antibody is suitable for ELISA and western blotting.  The antibody may be used for other applications, such as RIA.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000; Western Blot: 1:2000;

Type: Primary
Antigen: LEFTY2
Clonality: Monoclonal
Clone: 7C5G1H6H10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité