Anti-Ascorbate Oxidase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-4148S 200-4148-0100
ROCK200-4148SEA 226 EUR InStock
ROCK200-4148S ROCK200-4148-0100
Anti-Ascorbate Oxidase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ascorbate Oxidase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Cucurbita
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité