Anti-Mouse IL-1 beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK210-401-319EA 783 EUR InStock
ROCK210-401-319
Anti-Mouse IL-1 beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mouse IL-1ß
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité