Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-T Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 18F6]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK500-301-263EA 798 EUR InStock
ROCK500-301-263
Anti-T Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 18F6]
Anticorps
This monoclonal antibody reacts specifically with phosphothreonine and shows minimal reactivity by ELISA, and competitive ELISA, with phosphoserine or phosphotyrosine.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:4000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:2000;

Type: Primary
Antigen: T
Clonality: Monoclonal
Clone: 18F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Phosphothreonine,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité