Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DCLRE1C Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK600-101-293EA 783 EUR InStock
ROCK600-101-293
Anti-DCLRE1C Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
This affinity purified antibody has been tested for use in ELISA, immunochemistry and western blotting.  Reactivity in other immunoassays is unknown. This antibody detects a band of approximately 90 kDa (predicted molecular weight: 78 kDa).

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: DCLRE1C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité